Fontos dokumentumok
22780
Supelco
Fritless Purge Sampler Glassware
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
Ügynökség
suitable for EPA 601
Minőségi szint
Jellemzők
fritted: no
gyártó/kereskedő neve
Tekmar® 14-2336-024
méret
5 mL
alkalmazás(ok)
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with Tekmar® 2000/3000
Alkalmazás
For use with Tekmar 2000/3000 & Velocity XPT Concentrators
Jogi információk
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.