Fontos dokumentumok
47411-U
Supelco
EPA 8240B/8260A Matrix Spike Mix
certified reference material, 2500 μg/mL each component in methanol
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Ügynökség
EPA 8240,8260
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type matrix spiking
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2500 μg/mL each component in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
EPA 8240B/8260A Matrix Spike Mix is a multi-component solution containing benzene, chlorobenzene, 1,1-dichloroethylene, toluene, and trichloroethylene as certified reference materials (CRMs).
US EPA 8000 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying halogenated and aromatic volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Benzene
    Chlorobenzene
    1,1-Dichloroethylene
    Toluene
    Trichloroethylene
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)