Merck
48083
Supelco
4-Bromofluorobenzene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Szinonimák:
1-Bromo-4-fluorobenzene solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4BrF
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.00
EC-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 624,8010,8020,501.3,524.1,524.2
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type surrogate
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4-Bromofluorobenzene solution has been used as an internal standard in the determination of the carcinogen, 1,4-dioxane in household detergents and cleaners using gas chromatography coupled with mass spectrometry method (GC-MS). It has also been used as an internal standard in the estimation of pollutants in environmental samples using pervaporation technique and gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup - Solvent
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of non-covalent interactions between organic compounds and humic substances on analytical pervaporation
Mishima.S and Nakagawa.T
Journal of Membrane Science , 228(1), 1-4 (2004)
Determination of 1, 4-dioxane in household detergents and cleaners
Tanabe A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 91(2), 439-444 (2008)