Fontos dokumentumok
24920-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Szinonimák:
PURGE TRAP K, Tekmar® 3000
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
NB.21
Terméknév
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Ügynökség
suitable for EPA 601
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
environmental
kompatibilitás
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Általános leírás
VOCARB purge traps efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
Jogi információk
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.