Fontos dokumentumok
47778
Supelco
EPA 8260A Surrogate Standards Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8260,8260A
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type surrogate
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL each component in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    4-Bromofluorobenzene
    Dibromofluoromethane
    1,2-Dichloroethane-d4
    Toluene-d8
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mohammad Bakhtiar Hesam Shariati et al.
Journal of cellular physiology, 234(11), 20098-20110 (2019-04-11)
Implantation of embryos needs endometrial receptivity. Mineralocorticoids is one of the causes influencing the implantation window. This study targeted to evaluation fludrocortisone different properties on endometrial receptivity. The objective of this study was to assess whether treatment with fludrocortisone could
Jasmin Felux et al.
Frontiers in immunology, 12, 613597-613597 (2021-03-23)
Increased concentrations of circulating chromatin, especially oligo-nucleosomes, are observed in sepsis, cancer and some inflammatory autoimmune diseases like systemic lupus erythematosus (SLE). In SLE, circulating nucleosomes mainly result from increased apoptosis and decreased clearance of apoptotic cells. Once released, nucleosomes
Sonal Srikanth et al.
Nature immunology, 20(2), 152-162 (2019-01-16)
Stimulator of interferon genes (STING) is an endoplasmic reticulum (ER) signaling adaptor that is essential for the type I interferon response to DNA pathogens. Aberrant activation of STING is linked to the pathology of autoimmune and autoinflammatory diseases. The rate-limiting
Won Hyeok Lee et al.
Cells, 9(8) (2020-08-14)
Tumor necrosis factor (TNF)-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) has attracted attention as a potential candidate for cancer therapy. However, many primary cancers are resistant to TRAIL, even when combined with standard chemotherapy. The mechanism of TRAIL resistance in cancer cells has
Zhouwulin Shao et al.
Viruses, 11(12) (2019-12-01)
Autophagy is an essential catabolic process that degrades cytoplasmic components within the lysosome, therefore ensuring cell survival and homeostasis. A growing number of viruses, including members of the Herpesviridae family, have been shown to manipulate autophagy to facilitate their persistence