Fontos dokumentumok
24256
SPB®-624 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.40 μm
Szinonimák:
SPB-624, 60M .25MM 1.4UM
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
suitable for EPA 601
Paraméterek
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
45
df
1.40 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
60 m × 0.25 mm
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
oszloptípus
capillary intermediate polar
Általános leírás
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.