Fontos dokumentumok
21066-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Szinonimák:
Vocarb® 3000 Purge Trap K, TEK MAR
About This Item
UNSPSC kód:
41115717
NACRES:
NB.21
Terméknév
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Ügynökség
suitable for EPA 601
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
environmental
kompatibilitás
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Általános leírás
Purge/Traps K Vocarb® 3000 [configured for Tekmar Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3] are employed to trap the analytes effieciently in US EPA Methods 502.2 and 524.
Jogi információk
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.