Fontos dokumentumok
28662-U
SPB®-624 Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
suitable for EPA 601
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
45
df
1.00 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
H × belső átmérő
20 m × 0.18 mm
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
oszloptípus
capillary intermediate polar
Általános leírás
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.