Fontos dokumentumok
21159
Supelco
Vocarb® 3000 Purge Trap K, CDS
for use with CDS Peakmaster
Szinonimák:
Purge/Trap K Vocarb® 3000
About This Item
UNSPSC kód:
41115717
összetétel
Carbopack B, 10 cm
Carboxen 1000, 6 cm
Carboxen 1001, 1 cm
gyártó/kereskedő neve
Vocarb® 3000 Purge Trap K
ürítő csapda méret
11 1/4 in. (28.6 cm)
alkalmazás(ok)
environmental
kompatibilitás
for use with CDS Peakmaster
Jogi információk
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)