Fontos dokumentumok
21131-U
Supelco
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with OI Analytical 4460
Szinonimák:
Vocarb® 3000 Purge Trap K, O.I. Analytical
About This Item
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
NB.21
alkalmazás(ok)
environmental
kompatibilitás
for use with OI Analytical 4460
Jogi információk
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)