796-0657
HPLC Analysis of Proteins on Discovery® BIO PolyMA-WAX (Analyte Set #1)
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Separated on Discovery® BIO PolyMA-WAX
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59602-U)
mobile phase: [A] 10 mM Tris, pH 8.0 with HCl; [B] 10 mM Tris, 0.5 M NaCl, pH 8.0 with HCl; 5 to 100% B in 15 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μg trypsin inhibitor, 5 μg conalbumin, myoglobin or 10 μg ribonuclease A, 5 μg cytochrome c, a-chymotrypsinogen A
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)