C0880
Conalbumin from chicken egg white
Iron complex
Szinonimák:
Ovotransferrin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
Teszt
≥95% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
chicken ... TF(396241)
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.