C7786
Conalbumin from chicken egg white
BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Ovotransferrin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
koncentráció
80-100 % protein Biuret
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, pink
kation nyomok
Fe: ≤0.02%
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
chicken ... TF(396241)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a constituent of Leibovitz 15 (L15) medium involved in preparation of primary neuronal cultures
- to study its adsorption property on a metal surface in the presence of an external electric potential
- to determine its adsorption isotherms in anion exchange chromatography by multivariate analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Fedezze fel a szérumalbumin szerepét a szérummentes sejtkultúra-rendszerekben a biogyártásban.
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.