T2327
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
Szinonimák:
Kunitz Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Trypsin Inhibitor from Glycine max (soybean), BioUltra, lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
biológiai forrás
Glycine max (soybean)
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard protein to measure the amount of endogenous trypsin inhibitor present in midgut lysate (M1) of Riptortus pedestris
- as a standard to compare the trypsin inhibitory activity of the purified protein
- to monitor the trypsin inhibitory activity by fractionating in MonoS cation exchange chromatography
- as an trypsin inhibitor
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.