Fontos dokumentumok
T9253
Trypsin inhibitor
powder
Szinonimák:
Ovomucoid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Trypsin inhibitor from chicken egg white, Type II-O, Partially purified ovomucoid, containing ovoinhibitor
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
típus
Type II-O
form
powder
molekulatömeg
14 kDa
oldhatóság
water: soluble 10 g/L
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to produce denatured, oxidized and deglycosylated ovomucoid and used to stimulate patient derived cell cultures for mapping T cell epitopes
- to treat nuclei for flow cytometric analysis
- in Holtfreter′s solution, used for the dissociation of planarians into cells
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocols
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.