Fontos dokumentumok
T0256
Trypsin inhibitor from bovine pancreas
Type I-P, essentially salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
BPTI
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
típus
Type I-P
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
molekulatömeg
~6500 Da (single-chain 58-amino acid peptide)
tisztítva
crystallization
technika/technikák
inhibition assay: suitable
oldhatóság
water: 10 g/L
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.