Fontos dokumentumok
M0630
Myoglobin from equine skeletal muscle
95-100%, essentially salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
Myoglobin from horse skeletal muscle
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
equine skeletal muscle
Minőségi szint
Teszt
95-100%
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
molekulatömeg
~17 kDa(lit.)
Vastartalom
0.25-0.32%
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
oldhatóság
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
horse ... MB(100054434)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.