Merck
40772
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
3-(N,N-Dimethyltetradecylammonio)propanesulfonate, 3-(Myristyldimethylammonio)propanesulfonate, N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, Myristyl sulfobetaine, SB3-14
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
CAS-szám:
Molekulatömeg:
363.60
Beilstein:
6419727
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
leírás
zwitterionic
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
molekulatömeg
micellar avg mol wt 30,200
aggregált szám
83
technika/technikák
nucleic acid detection: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Zwitterionic detergent.
Egyéb megjegyzések
Zwitterionic surfactant which effectively solubilises cardiac 5′-nucleotidase; Micorsomal proteins; H+-ATPase from corn roots
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A.B. Bennett et al.
Membrane Biol., 75, 21-21 (1983)
C A Minetti et al.
The Journal of biological chemistry, 273(39), 25329-25338 (1998-09-17)
PorB proteins constitute the vast majority of channels in neisserial outer membranes and can be subdivided within meningococcal strains into two distinct and mutually exclusive families that are designated as class 2 and class 3 proteins. We recently characterized the
G J Speijers et al.
Vaccine, 7(4), 364-368 (1989-08-01)
In order to assess the systemic toxicity of Zwittergent 3-14, a detergent used in the protein-detergent complex vaccines for its attractive immunogenic properties, a subacute toxicity study was performed. In this 4-week toxicity experiment five female and five male rats
Erick Sarmiento-Gomez et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(38), 12193-12202 (2010-09-10)
We study the Brownian motion of probe particles embedded in a wormlike micellar fluid made of a zwitterionic surfactant N-tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate (TDPS), sodium dodecyl sulfate (SDS), and salty water to get structural and dynamical information of the micellar network. The motion
Detergent solubilization of cardiac 5'-nucleotidase.
G Lutoslawska et al.
Experientia, 39(5), 507-508 (1983-05-15)