Fontos dokumentumok
T1021
Trypsin inhibitor
powder, suitable for isoelectric focusing (IEF)
Szinonimák:
SBTI
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean), Isoelectric focusing marker, pI 4.6
biológiai forrás
Glycine max (soybean)
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
20,100 Da
technika/technikák
isoelectric focusing (IEF): suitable
pI
4.6
oldhatóság
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Natural trypsin inhibitors (serpins) regulate protein activation and catabolism by inhibiting serine proteases in vivo.
A természetes tripszin-inhibitorok (szerpinek) a szerin-proteázok in vivo gátlásával szabályozzák a fehérjeaktiválást és -katabolizmust.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.