93620
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)
lyophilized powder, ~10000 U/mg
Szinonimák:
SBTI
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Glycine max (soybean)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
~10000 U/mg
molekulatömeg
Mr ~20000
oldhatóság
0.1 M phosphate pH 7.6: 5 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.