Fontos dokumentumok
T6522
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
SBTI
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Glycine max (soybean)
Minőségi szint
típus
Type I-S
termékcsalád
BioReagent
form
powder
specifikus aktivitás
(One mg will inhibit 1.0-3.0 mg of trypsin with activity of approx. 10,000 BAEE units per mg protein.)
molekulatömeg
20.1 kDa
koncentráció
10 mg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
balanced salt solution: 1 mg/mL
serum-free medium: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Analízis megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.