M6036
Myoglobin from human heart
≥95% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Méret kiválasztása
133 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
133 000,00 Ft
Javasolt termékek
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCActive Filters