Merck
M9267
Supelco
Myoglobin from equine heart
Isoelectric focusing marker, pI (1) 6.8, (2) 7.2
Szinonimák:
Myoglobin from horse heart
Méret kiválasztása
1 VIAL
89 300,00 Ft
89 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 VIAL
89 300,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105336
NACRES:
NA.25
89 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Minőségi szint
Forma
powder
pI 
(1) 6.8, (2) 7.2
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Myoglobin from equine heart has been used as a pI marker in two-dimensional gel electrophoresis.[1][2]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Myoglobin from equine heart is a protein which is used as a standard pI marker for isoelectric focussing experiments.[3]
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Purification and some properties of a protopectin-solubilizing enzyme that has potent activity on sugar beet protopectin
Takuo S and Sakamoto T
Agricultural and Biological Chemistry, 54, 879-889 (1990)
Forskolin and camptothecin induce a 30 kDa protein associated with melatonin production in Y79 human retinoblastoma cells.
Janavs JL, et al.
The Journal of Neuroscience, 15, 298-309 (1995)
Two-dimensional gel isoelectric focusing.
Stastna M and Slais K
Electrophoresis, 26, 3586-3591 (2005)
Yie-Hwa Chang et al.
Vaccines, 8(3) (2020-07-30)
Francisella tularensis (F. tularensis) is an intracellular pathogen that causes a potentially debilitating febrile illness known as tularemia. F. tularensis can be spread by aerosol transmission and cause fatal pneumonic tularemia. If untreated, mortality rates can be as high as
Ying Guo et al.
BMC microbiology, 8, 226-226 (2008-12-19)
Iron is recognized as an important trace element, essential for most organisms including pathogenic bacteria. HugZ, a protein related to heme iron utilization, is involved in bacterial acquisition of iron from the host. We previously observed that a hugZ homologue