Fontos dokumentumok
YEAST1
Yeast Transformation Kit
reagents for introducing plasmid DNA into yeast
Szinonimák:
lithium acetate yeast transformation
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
használat
kit sufficient for >100 standard transformations
technika/technikák
transformation: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Easy and ready-to-use
- Requires as little as 10 ng of plasmid DNA
- Flexibility for any strain of yeast
- Sufficient for over 100 standard transformations
Komponensek
- Transformation Buffer; 100 ml; 100 mM lithium acetate, 10 mM Tris HCl, pH 7.6, and 1 mM EDTA
- Plate Buffer; 100 ml; 40% PEG, 100 mM lithium acetate, 10 mM Tris HCl, pH 7.5, 1 mM EDTA
- Deoxyribonucleic acid from salmon teste, 10 mg/ml; 2 x 1 ml
- Control Yeast Plasmid DNA pRS316 carrying the ura gene; 10 μg
- Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplement Without Uracil; 1 g
Elv
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
A transzformáció során exogén DNS-t juttatnak a sejtekbe, ami a Streptococcus pneumoniae esetében bizonyított alapvető genetikai módosítási folyamat.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
A géntechnológia lehetővé teszi a rekombináns fehérjék kutatási célú, nagymértékű expresszióját és izolálását.
Protocols
The selection of plasmids in yeast is based on the use of auxotrophic mutant strains, which cannot grow without a specific medium component (an amino acid, purine, or pyrimidine)
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.