Fontos dokumentumok
A5306
Bacteriological agar
for molecular biology
Szinonimák:
Agar, Agar-agar, Gum agar
About This Item
Javasolt termékek
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Forma
powder
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of ATCC agar for Escherichia coli culture
- as one of the experimental diet feed for Atlantic salmon fry, to study the protein and lysine requirements for maintenance and for tissue accretion
- as component of yeast extract peptone dextrose medium, Luria broth medium and synthetic complete drop out medium for Escherichia coli culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.