Fontos dokumentumok
Y0750
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without leucine and tryptophan
Szinonimák:
Synthetic Yeast Nutritional Supplements
Alkalmazás
Komponensek
Amino acids: All standard amino acids except for leucine and tryptophan. All the amino acids are present at a concentration of 76 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L), uracil (76 mg/L).
Egyéb megjegyzések
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
A géntechnológia lehetővé teszi a rekombináns fehérjék kutatási célú, nagymértékű expresszióját és izolálását.
Protocols
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.