Fontos dokumentumok
W360600
D-(+)-Xylose
≥99%
Szinonimák:
(2S,3R,4S,5R)-oxane-2,3,4,5-tetrol, Dextro-xylose, Wood sugar
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99%
optikai aktivitás
[α]20/D +18.8°, c = 4 in H2O
mp
154-158 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Érzékszervi
smoky
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?