Fontos dokumentumok
D7656
Deoxyribonucleic acid, single stranded from salmon testes
For hybridization
Szinonimák:
single-stranded template DNA
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
9-11 mg/mL
Forma
solution
koncentráció
10.0 ± 1.0 mg/mL in H2O
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in situ hybridization histochemistry of rat brain, human kidney sections and renal biopsy tissues
- preparing standard curve of DNA
- prehybridization solution in southern and northern hybridizations
- dilution of the cDNA
- fluorescent in-situ hybridization (FISH)
- ChIP analysis
- a standard to analyse the degraded nucleosides of genomic DNA by high performance liquid chromatography
- a component of hybridization solution in FISH
- a control in DNA-DNA hybridization experiment between various bacterial species
- to precipitate probes in fluorescence in situ hybridization (FISH)
In order to decrease any non-specific hybridization of the probe to a substrate, blocking agents must be used. Generally, a combination of blocking reagent, detergent, and denatured, fragmented DNA is used to accomplish this. Sigma offers sonicated, denatured DNA from a variety of species for use as a blocking agent in Northern and Southern blotting and other nucleic acid hybridization techniques.
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Elérhető fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) eljárások, reagensek és berendezések.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.