Y1625
Yeast Extract
for use in microbial growth medium
Szinonimák:
Select Yeast Extract, microbial growth media, microbial growth medium
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
technika/technikák
microbiological culture: suitable using
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
SMILES string
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- complex media for culturing E. coli clones for shake flask experiments
- culture media for culturing bacterial species Gluconacetobacter xylinus
- yeast extract beef (YEB) media for the transformation of Agrobacterium
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer