Fontos dokumentumok
W360620
D-(+)-Xylose
99%, natural sourced
Szinonimák:
Wood sugar
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
corn
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 178/2002
Teszt
99%
mp
154-158 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
woody; smoky
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As an alternative sweetener in food products.
- To produce the most common sugar alcohol, xylitol, which is used as a bulk sweetener in reduced-calorie foods.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?