Fontos dokumentumok
62393
Lithium acetate dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (anhydrous basis)
Szinonimák:
Acetic acid lithium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (anhydrous basis)
form
solid
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
34.0-37.0% water
pH
6.5-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
53-56 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: <0.04
λ: 280 nm Amax: <0.03
SMILES string
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1