G5516
Glycerol
for molecular biology, ≥99.0%
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
form
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
robbanási határérték
≥2.7-19.0 %
technika/technikák
MALDI-MS: suitable
cryopreservation: suitable
szennyeződések
<5 ppm Iron
<5 ppm heavy metal
<5 ppm magnesium
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
oldhatóság
water: 1 mL/mL, clear, colorless
sűrűség
1.25 g/mL (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): <5 ppm
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
microbiology
sample preservation
idegen aktivitás
DNase, RNase, NICKase, and protease, none detected
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- a component of mounting medium for immunofluorescence
- a supplement during cell culture of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium.
- a fuel during the designing of enzymatic biofuel cells.
- a liquid composite matrix with 4-HCCA and 3-aminoquinoline for analysis of neutral and acidic glycans.
- a matrix for fast atom bombardment MS.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
greener alternative product
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Protocols
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.