Fontos dokumentumok
Y1751
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without histidine
Alkalmazás
Komponensek
Amino acids: All standard amino acids except for histidine. All the amino acids are present at a concentration of 76 mg/lL except for leucine, which is present at 380 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), uracil (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L).
Egyéb megjegyzések
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
A géntechnológia lehetővé teszi a rekombináns fehérjék kutatási célú, nagymértékű expresszióját és izolálását.
Protocols
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.