Fontos dokumentumok
Y1876
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without tryptophan
Szinonimák:
Yeast Growth Medium
Alkalmazás
Komponensek
Amino acids: All standard amino acids except for tryptophan. All the amino acids are present at a concentration of 76 mg/L except for leucine, which is present at a concentration of 380 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L), uracil (76 mg/L).
Egyéb megjegyzések
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.