Fontos dokumentumok
Y2001
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without histidine, leucine, tryptophan and uracil
Szinonimák:
Synthetic drop-out medium for yeast
Alkalmazás
Komponensek
Amino acids: All standard amino acids except for histidine, leucine, tryptophan and uracil. Each amino acid is present at a concentration of 76 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L)
Egyéb megjegyzések
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
A géntechnológia lehetővé teszi a rekombináns fehérjék kutatási célú, nagymértékű expresszióját és izolálását.
Protocols
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.