Fontos dokumentumok
X4500
Xanthine Oxidase from bovine milk
Grade III, ammonium sulfate suspension, ≥0.8 units/mg protein
Szinonimák:
Schardinger enzyme, XnOx, hypoxanthine oxidase, XOD, Xanthine:oxygen oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
típus
Grade III
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥0.8 units/mg protein
technika/technikák
inhibition assay: suitable
szín
faint brown to dark brown
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
uricase ≤0.1%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Xanthine Oxidase (XO) belongs to the class of complex metalloflavoproteins. It is produced by oxidation of sulfhydryl residues or by proteolysis of xanthine dehydrogenase (XDH). XO is characterized with two flavin molecules (FAD), two molybdenum atoms, and eight iron atoms bound per enzymatic unit.
Alkalmazás
- as a source for superoxide generation
- for the degradation of hypoxanthine
- for the detection of reactive oxygen species (ROS) in lipid model by electron spin resonance (ESR) spin trap method
- as a constituent of assay mixture in xanthine oxidase inhibition assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
persons
Analízis megjegyzés
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások