Fontos dokumentumok
X2252
Xanthine Oxidase microbial
lyophilized powder, ≥7 units/mg solid
Szinonimák:
Schardingerenzyme, XO, hypoxanthine oxidase, XOD, Xanthine:oxygen oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥7 units/mg solid
molekulatömeg
~160 kDa
technika/technikák
inhibition assay: suitable
szín
brown
optimális pH
7.5-8.0
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Escherichia coli K12 ... xdhA(947116) , xdhB(947205) , xdhC(945148)
Általános leírás
Xanthine Oxidase (XO), a versatile molybdoflavoprotein, is one of the forms of xanthine oxidoreductases (XORs). XO is characterized with two flavin molecules (FAD), two molybdenum atoms, and eight iron atoms bound per enzymatic unit.
Alkalmazás
- to determine in vitro xanthine oxidase activity
- as a source to generate superoxide anions during superoxide dismutase assay
- as a component of the reagent mix in colorimetric paper-based device to detect allopurinol in traditional medicine by enzymatic reaction
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Optimum pH: 7.5 - 8.0
Optimum temperature: 65oC
pH Stability: pH 6.5 - 9.0 (25oC, 15hr)
Thermal stability: below 55oC (pH 8.0, 30min)
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
persons
Gátló
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
The appearance of uric acid is measured at 293nm by spectrophotometry.