Fontos dokumentumok
X4002
Xanthine
BioUltra, ≥99%
Szinonimák:
2,6-Dihydroxypurine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99%
form
powder
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
oldhatóság
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
anion nyomok
sulfate (SO42-): <0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
- Guanine deamination by guanine deaminase
- Hypoxanthine conversion by xanthine oxidoreductase
Alkalmazás
- yeast culture
- human cell line culture
- recombinant viruses cloned as bacterial artificial chromosomes in Escherichia coli
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Tested for trace metal content (fuller details in Properties section and on Specification Sheet)
- Tested for trace sulfate content (fuller details in Properties section and on Specification Sheet)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3