Fontos dokumentumok
S7571
Superoxide Dismutase from bovine erythrocytes
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein, Protein ≥95 % by biuret
Szinonimák:
CU/ZN-SOD, Superoxide Dismutase 1 bovine, cytocuprein, erythrocuprein, hemocuprein, SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥3,000 units/mg protein
molekulatömeg
32.5 kDa
összetétel
Protein, ≥95% biuret
tárolási körülmény
(Store under nitrogen.
Tightly closed. Dry.)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunoblotting: suitable
inhibition assay: suitable
szín
blue-green
pI
4.95
oldhatóság
water: 20 mg/mL
aqueous buffer, pH 7.5: soluble
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... SOD1(281495) , SOD2(281496)
Related Categories
Általános leírás
Superoxide dismutase (SOD) is a redox-active metalloenzyme expressed in both aerobic and anaerobic living organisms. Bovine superoxide dismutase or CuZn SOD is a homodimer with each subunit containing one zinc and one copper ion.
Alkalmazás
- in a study to assess a kinetic model of radiation-induced inactivation of superoxide dismutase in nitrous oxide-saturated solutions
- in a study to investigate the possible participation of superoxide anion in the intestinal tryptophan 2,3-dioxygenase reaction
- to investigate its effect on the hemolysis rate of human RBCs and hemoglobin-nitric oxide complex (HbNO) stability in human erythrocytes
- in combination with catalase to study its effect on cell differentiation in vitro
- to quantify superoxide levels and study their effect on reactivity in mouse pulmonary arteries through chemiluminescence and cytochrome C reduction methods
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.
Protocols
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.