C9322
Catalase from bovine liver
lyophilized powder, 2,000-5,000 units/mg protein
Szinonimák:
H2O2:H2O2 oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine liver
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
2,000-5,000 units/mg protein
molekulatömeg
tetramer ~250 kDa
izoelektromos pont
5.4
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
cow ... CAT(280743)
Általános leírás
Catalase from bovine liver is a tetramer consisting of 4 equal subunits each with a 60 kDa molecular weight. Each of these subunits contains iron bound to a protoheme IX group. The enzyme will also strongly bind to NADP, where NADP and the heme group are within 13.7 angstroms.
Alkalmazás
Catalase from bovine liver may be used:
- to prepare H2O2-O2 based biocathode for applications in glucose biofuel cells
- to study the kinetic properties and storage stability of catalase immobilized on to florisil
- in glutathione-mediated superoxide generation in an aqueous solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
The enzyme is soluble in 50 mM potassium phosphate buffer at 1 mg/mL and pH 7.0.
Tárolás és stabilitás
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.
Protocols
This procedure may be used for all Catalase products.