Fontos dokumentumok
N2415
Nucleoside Phosphorylase bacterial
recombinant, expressed in E. coli, ≥10 units/mg protein
Szinonimák:
PNP, Purine nucleoside phosphorylase, Purine nucleoside:orthophosphate ribosyltransferase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Teszt
≥80% protein basis (biuret)
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥10 units/mg protein
szekvencia megjegyzés
MATPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVLPHVKLRDVVIGMGACTDSKVNRIRFKDHDFAAIADFDMVRNAVDAAKALGIDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESVLLGDKE
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[n]2(c3ncncc3nc2)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRWXACSTFXYYMV-FDDDBJFASA-N
Géninformáció
Escherichia coli ... deoD(945654)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)