Fontos dokumentumok
X1875
Xanthine Oxidase from bovine milk
Grade I, ammonium sulfate suspension, ≥0.4 units/mg protein
Szinonimák:
XOD, Xanthine:oxygen oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Grade I
Minőségi szint
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥0.4 units/mg protein
idegen aktivitás
uricase ≤0.5%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of xanthine oxidase (XO) solution for 5-(diethoxyphosphoryl)-5-methyl-1-pyrroline-N-oxide (DEPMPO)-spin trapping assay
- in in vitro XO assay for screening Vietnamese medicinal plants for XO inhibitory activity
- as a standard to determine XO activity
- as a standard to test the synergistic effect of docosahexaenoic acid (DHA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások
Protocols
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase