Fontos dokumentumok
X7375
Xanthine
≥99%
Szinonimák:
2,6-Dihydroxypurine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
oldhatóság
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy
NH4OH: freely soluble
NaOH: freely soluble
SMILES string
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.