Merck
X4376
Sigma-Aldrich
Xanthine Oxidase from bovine milk
lyophilized powder, 0.4-1.0 units/mg protein
Szinonimák:
XOD, Xanthine:oxygen oxidoreductase
Méret kiválasztása
5 UNITS
61 100,00 Ft
25 UNITS
214 000,00 Ft
50 UNITS
358 000,00 Ft
61 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 UNITS
61 100,00 Ft
25 UNITS
214 000,00 Ft
50 UNITS
358 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
1.17.3.2.
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
61 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
0.4-1.0 units/mg protein
molekulatömeg
283 kDa
összetétel
Protein, 10.0-25.0%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Formerly E.C. 1.1.3.22
Alkalmazás
Xanthine Oxidase from bovine milk has been used as a source for superoxide generation.[1][2] It has also been used as a model enzyme in the internally calibrated electrochemical continuous enzyme assay (ICECEA).[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
The isoflavanoid genistein was shown to inhibit xanthine oxidase at concentrations between 0.1-4.0 μM and then activate xanthine oxidase at concentrations higher than 5 μM. [4]
Xanthine Oxidase acts as a potential biomarker for oxidative stress. It is also implicated in tissue and vascular injuries such as liver damage, inflammatory diseases and chronic heart failure.[3]
Xanthine oxidase is a molybdenum-containing enzyme that is found in the cytosol, and may be strongly inhibited by flavonoids. It plays a vital role in the metabolism of some drugs, as well as purines and pyrimidines. It is also known to be a biological source of reactive oxygen species.
Egység definíció
One unit will convert 1.0 μmole of xanthine to uric acid per min at pH 7.5 at 25 °C. Approx. 50% of the activity is obtained with hypoxanthine as substrate.
Fizikai forma
Contains 0.5% sodium salicylate.
Analízis megjegyzés
Protein determined by biuret
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Massimiliano Magro et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(7) (2020-04-16)
Generally, enzyme immobilization on nanoparticles leads to nano-conjugates presenting partially preserved, or even absent, biological properties. Notwithstanding, recent research demonstrated that the coupling to nanomaterials can improve the activity of immobilized enzymes. Herein, xanthine oxidase (XO) was immobilized by self-assembly
Rapid electrochemical enzyme assay with enzyme-free calibration
Zhang M, et al.
Analytical Chemistry, 85(12), 6026-6032 (2013)
Resistance of postharvest biocontrol yeasts to oxidative stress: a possible new mechanism of action
Castoria R, et al.
Phytopathology, 93(5), 564-572 (2003)
Rokshana Sharmin et al.
ACS sensors, 6(12), 4349-4359 (2021-11-20)
Free-radical generation is suspected to play a key role in cardiovascular diseases. Another crucial factor is shear stress. Human umbilical vein endothelial cells (HUVECS), which form the lining of blood vessels, require a physiological shear stress to activate many vasoactive
Genistein effect on xanthine oxidase activity.
Sumbayev VV.
Food And Chemical Toxicology, 73, 39-43 (2001)
Questions
  1. Good morning, I have a question how to use Xanthine Oxidase in the form lyophilized powder? In what form can it be used? Can it be converted into a liquid form? If so, what should be the solvent? Should I use water or buffer? If a buffer witch one?
    1 answer
    1. This enzyme is soluble in 50 mM potassium phosphate buffer at 1 mg/mL, yielding a clear solution. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/134/883/x4376pis.pdf
      Helpful?