Fontos dokumentumok
S9697
Superoxide Dismutase bovine
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥2500 units/mg protein, ≥90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Superoxide Dismutase 1 bovine, cytocuprein, erythrocuprein, hemocuprein, CU/ZN-SOD, SOD, SOD1, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥2500 units/mg protein
tárolási körülmény
(Tightly closed)
technika/technikák
inhibition assay: suitable
szín
white
optimális pH
7.8 (25 °C)
pH-tartomány
7.6-10.5
pI
4.95
szekvencia megjegyzés
MATKAVCVLKGDGPVQGTIHFEAKGDTVVVTGSITGLTEGDHGFHVHQFGDNTQGCTSAGPHFNPLSKKHGGPKDEERHVGDLGNVTADKNGVAIVDIVDPLISLSGEYSIIGRTMVVHEKPDDLGRGGNEESTKTGNAGSRLACGVIGIAK
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
SOD from bovine erythrocytes was the first SOD to be found in mammalian tissues. There are three forms of SOD differentiated by the metal ions in the active site. These are Cu+2/Zn+2, Mn+2, and Fe+2 SOD. In vertebrates, Cu/Zn-SOD is found in the cytoplasm, chloroplast, and may be in extracellular space, while Mn-SOD is found in the mitochondrial matrix space and peroxisome. Fe-SOD is found in the chloroplast of prokaryotes and some higher plants.
Alkalmazás
- to construct a calibration curve for the evaluation of superoxide dismutase (SOD) enzyme activities
- in a study to investigate where lipoproteins may affect the L-arginine-nitric oxide pathway
- in a study to investigate the mass spectral evidence for carbonate-anion-radical-induced posttranslational modification of tryptophan to kynurenine in human Cu, Zn superoxide dismutase
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Analízis megjegyzés
SOD has no significant absorbance peak at 280 nM because of the absence of tryptophan.
Egyéb megjegyzések
antitest
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.