Fontos dokumentumok
G3664
Glutathione Reductase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
GR, NAD(P)H:oxidized-glutathione oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
ammonium sulfate suspension
Minőségi szint
specifikus aktivitás
100-300 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
118 kDa
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
G-6-PDH, 6-PGDH, and NADPH oxidase ≤0.01%
lipoamide dehydrogenase ≤0.1%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bakers yeast ... GLR1(856014)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the glutathione assay to determine glutathione concentration.
- as a standard in the generation of calibration curve.
- as an antigen to measure plasma activity of GR.
- for quantifying the myocardial tissue glutathione content using a glutathione reductase-5,5′-dithiobis (2-nitrobenzoic acid)-based enzymatic recycling assay
- for the quantification of reduced glutathione (GSH) in the oocytes, using a slightly modified microglutathione assay, obtained from prepubertal gilts
- for the preparation of total GSSG (glutathione disulphide) + GSH measurement, where all available GSSG was reduced to GSH, in rat lens
- for the quantification of intracellular reduced glutathione (GSH) in the oocytes obtained from rats
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Gátló
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások