Fontos dokumentumok
X0626
Xanthine
≥99.5% (HPLC), purified by recrystallization
Szinonimák:
2,6-Dioxopurine, 3,7-Dihydropurine-2,6-dione, Xanthin, 2,6-Dihydroxypurine
Teszt
≥99.5% (HPLC)
Forma
powder
tisztítva
recrystallization
oldhatóság
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase