Fontos dokumentumok
H9636
Hypoxanthine
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
6-Hydroxypurine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Hypoxanthine, powder, BioReagent, suitable for cell culture
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
formic acid: water (2:1): 50 mg/mL
SMILES string
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) -buffered Roswell park memorial institute (RPMI) to culture Plasmodium falciparum strain IT/FCR3
- in the preparation of Dulbecco′s modified eagle′s medium (DMEM) + MXH for the selection of chimeric modified vaccinia virus ankara (MVA)
- to generate superoxide anions
- to prepare hybridoma selection and maintenance media.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.