Fontos dokumentumok
H9377
Hypoxanthine
≥99.0%
Szinonimák:
6-Hydroxypurine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
formic acid: water (2:1): 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
SMILES string
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to gavage mice and to evaluate the activity of xanthine oxidase (XO) in pasteurized whole milk in vivo in potassium oxonate (PO) -induced mouse model of hyperuricemia
- as a supplement in Iscove′s modified Dulbecco′s medium (IMDM) medium to cultivate in-vitro cell line (EL-1 cells)
- as a pure standard for the quantification of hypoxanthine in vitreous fluid sample using high-performance liquid chromatography-ultra-violet (HPLC-UV) for the estimation of post-mortem interval
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.