Merck
X3627
Sigma-Aldrich
Xanthine sodium salt
suitable for cell culture, ≥99%
Szinonimák:
2,6-Dihydroxypurine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3N4NaO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤4% methanol
oldhatóság
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES string
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Xanthine is commonly present in tea, coffee and cocoa. Xanthine is a nitrogenous compound present in blood and urine.
Alkalmazás
Xanthine sodium salt has been used:
  • as a component in superoxide dismutase (SOD)-inhibitable ferricytochrome c reduction assay
  • as a component in selection of chimeric Modified Vaccinia virus Ankara (MVA)
  • as a substrate in the reaction mixture for xanthine oxidase assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Xanthine possesses therapeutic properties. It acts as a mild stimulant of the central nervous system.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rau's Respiratory Care Pharmacology - E-Book (2013)
Uric acid-lowering effect and intestinal permeability of Kampo medicine, Hachimijiogan, Yokuininto and Goshakusan
Lee SH, et al.
European journal of integrative medicine, 20(1), 193-199 (2018)
Construction of FWPV Chimaeric MVA
Buttigieg KR and Skinner MA
Bio-protocol, 5(1), 65-80 (2015)
Modern Pharmacology with Clinical Applications, 351-351 (2004)
Assays for detecting biological superoxide
Zhu H
Reactive Oxygen Species, 1(1), 65-80 (2016)
Cikkek
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.